Learn More
Cowie Technology™ Tige d’agitation en PTFE solide
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Description | PTFE solide |
| À utiliser avec (application) | Mélange de différents produits chimiques |
| Poids (métrique) | 15g |
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 150mm |
| Quantité | 2/boîte |