Learn More
AMPri™ Gants spéciaux en nitrile SolidSafety ChemN
Code produit 16637405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16637405 Grande 100 pièces
16667405 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16637405 Fournisseur AMPri™ Code fournisseur 81303L
 Article restreint
En stock
Les gants de protection en nitrile spéciaux SolidSafety ChemN sont sans silicone et fabriqués à partir d'un polymère spécial qui offre une bonne résistance chimique et physique, ainsi qu'une résistance éprouvée aux micro-organismes.
  • Catégorie III
  • Dispositif médical de classe I
  • Qualité alimentaire
  • résistance chimique et physique
  • Résistance prouvée aux micro-organismes
  • Sans silicone
  • Coupe douce et confortable, confort au port
  • Excellente adhérence, même en milieu humide ou mouillé.
  • Non stérile
  • Non poudré
  • Couleur : vert
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 455, EN 374/Type B (JKPT), qualité alimentaire selon le règlement (UE) 1935/2004, EPI catégorie III, dispositif médical classe I selon le règlement (UE) 2016/745
AQL 0.65
Couleur Vert
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions Grande
Longueur (métrique) 240 mm