Learn More
AMPri™ Gants spéciaux en nitrile SolidSafety ChemN
Description
- Catégorie III
- Dispositif médical de classe I
- Qualité alimentaire
- résistance chimique et physique
- Résistance prouvée aux micro-organismes
- Sans silicone
- Coupe douce et confortable, confort au port
- Excellente adhérence, même en milieu humide ou mouillé.
- Non stérile
- Non poudré
- Couleur : vert
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420, EN 455, EN 374/Type B (JKPT), qualité alimentaire selon le règlement (UE) 1935/2004, EPI catégorie III, dispositif médical classe I selon le règlement (UE) 2016/745 |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | XL |
| Longueur (métrique) | 240 mm |