Learn More
Succinate de solifénacine, Mikromol™
Description
succinate de solifénacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solifenacin succinate |
| CAS | 242478-38-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Solifenacin succinate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Solifenacin Succinate, (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl (1S)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate hydrogen butanedioate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; ácido butanodioico |
| Afficher plus |