Learn More
Mapa Professional Gants jetables Solo 980
Description
Confort:
- Conçu pour le confort et la flexibilité
Productivité :
- Les extrémités des doigts texturées offrent une meilleure prise en main
Avantages supplémentaires :
- Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques, notamment l'isopropanol et certains Skydrol.™ et Diestone™ formulations
Protection de la peau :
- Sans latex pour minimiser les risques d'allergie
- Sans poudre pour réduire la contamination
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements industriels huileux
Normes :
- EN 374 Type B : JKPT
- EN 421:2010
- Convient au contact alimentaire (Alimentaire - Europe)
- Catégorie III
- Types de risques : liquides, chimiques, alimentaires
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE 3 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire, Soins de santé |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |