Learn More
Mapa Professional Gants jetables Solo 980
Code produit 30533562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
25 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30533562 10 25 paires
30533550 6 25 paires
30533556 7 25 paires
30533548 8 25 paires
30533554 9 25 paires
30533557 11 25 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30533562 Fournisseur Mapa Professional Code fournisseur 34980450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.90€
    15.60€ / 25 paires
    Économisez 5.30€
    25% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Gants jetables en nitrile épais offrant à la fois dextérité et résistance, adaptés à diverses applications.
Confort:
  • Conçu pour le confort et la flexibilité
Productivité :
  • Les extrémités des doigts texturées offrent une meilleure prise en main
Avantages supplémentaires :
  • Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques, notamment l'isopropanol et certains Skydrol.™ et Diestone™ formulations
Protection de la peau :
  • Sans latex pour minimiser les risques d'allergie
  • Sans poudre pour réduire la contamination
  • Recommandé pour une utilisation dans des environnements industriels huileux
Normes :
  • EN 374 Type B : JKPT
  • EN 421:2010
  • Convient au contact alimentaire (Alimentaire - Europe)
  • Catégorie III
  • Types de risques : liquides, chimiques, alimentaires
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE 3
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire, Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.20 mm
Type de manchette de gant Roulé
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 30 cm
Gamme de produits Solo 980