Learn More
Mapa Professional Gants jetables Solo 999
Product Code. 30533558
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
Unit Size:
50 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
30533558 7 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30533558 Supplier Mapa Professional Supplier No. 34999457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    15.86€ / 50 paires
    Économisez 4.14€
    20% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gants jetables offrant une flexibilité et une dextérité optimales
Confort : Offre une excellente dextérité grâce à l'épaisseur réduite du matériau.
Côté pratique : Facile à mettre et à enlever.
Assurance qualité: Sans silicone pour éviter les marques ou les défauts sur les surfaces métalliques et vitrées avant la peinture.
Protection cutanée : Convient aux personnes sensibles aux protéines du latex naturel.
Specifications
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE 3
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire, Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
Type de manchette de gant Roulé
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 29 cm
Gamme de produits Solo 999