Learn More
Solution d’acide acétique, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12920584 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12920584 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12920584 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 244 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.40€
    124.04€ / 1000mL
    Économisez 17.36€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminohippuric acid reagent.
Conditionnement Flacon
CAS 121-17-5
Noms d’analytes ou de composants Acetic Acid Solution, CH3COOH.
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Concentration 1.0 N
Numéro MDL MFCD00007084
Clé InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons de spectrométrie de masse
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Élément Acide acétique
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
CID PubChem 8462
Quantité 1000 mL