Learn More
Cytiva Ensembles de solutions de dNTP
Code produit. 10084724 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10084724
Marque: Cytiva 28406551
Utilisez des kits dNTP pour des performances et une cohérence optimales. Les kits de solutions de dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ sont exempts de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure.
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Informations sur la commande
Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
pH 7
Type de produit Ensemble dNTP
Concentration 100 mM
Pureté >99%
Quantité 4 x 25 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression
Identifiant produit
  • dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.