Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester résistantes aux solvants pour étiqueteuses M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,9 po
0,9 x 0,75 in
0,9 x 0,9 po
1 x 1,9 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
250 pièces
750 pièces
Description
- Le polyester hautes performances (B-488) résiste à de nombreux solvants et à des températures variables lorsqu'il est appliqué sur différentes surfaces, notamment l'acier inoxydable et le polypropylène.
- Polyester blanc mat, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes idéales pour l'étiquetage général et à codes-barres sur les surfaces lisses et planes
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 160°C (-40 à 320°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |