missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solvent Dispenser
Click to view available options
:
Capacity: 110mL
Description
Distributeur petites doses
• Limite l'évaporation de solvant
• Evite la contamination du solvant
• Distribution précise de petites doses
• Le solvant est pompé manuellement par pression à l'aide du support de nettoyage (coton-tige, pinceau, chiffon )
• Le liquide pompé en partie supérieure ne reflue pas dans le distributeur pour préserver le solvant de toute contamination par le support de nettoyage
• Lors d'opérations répétitives, supprime les ouvertures/fermetures fastidieuses
• Réduit les émanations nocives ou inflammables
• En cas de renversement, le liquide est confiné dans le distributeur
• Un couvercle monté sur charnière permet l'ouverture/fermeture d'une seule main et évite de perdre le bouchon
• Distributeur
• Limite l'évaporation de solvant
• Evite la contamination du solvant
• Distribution précise de petites doses
• Le solvant est pompé manuellement par pression à l'aide du support de nettoyage (coton-tige, pinceau, chiffon )
• Le liquide pompé en partie supérieure ne reflue pas dans le distributeur pour préserver le solvant de toute contamination par le support de nettoyage
• Lors d'opérations répétitives, supprime les ouvertures/fermetures fastidieuses
• Réduit les émanations nocives ou inflammables
• En cas de renversement, le liquide est confiné dans le distributeur
• Un couvercle monté sur charnière permet l'ouverture/fermeture d'une seule main et évite de perdre le bouchon
• Distributeur
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 110 mL |
| Plage de volumes de remplissage | 110mL |
| Closure Included | Yes |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu