Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester résistantes aux solvants
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,9 po
22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
160 pièces
280 pièces
Description
- Spécialisées : idéales pour les applications de laboratoire où la résistance aux conditions environnementales et aux produits chimiques est essentielle
- Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes et à une exposition à court terme aux produits chimiques tels que le xylène, le DMSO et l'éthanol
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses et planes, telles que l'acier inoxydable et le polypropylène
- Certifiées : conformes à la norme UL969 et à la norme CSA
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | UL Recognized to UL969, CSA Accepted |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |