Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile vert Solvex™ série 37-675
Codice prodotto. 12201202 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
12201202 11 12 paires
12630862 6 12 paires
11706564 7 12 paires
11796554 8 12 paires
11786554 9 12 paires
12405140 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12201202 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 37675110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70€
    41.03€ / 12 paires
    Économisez 23.67€
    36% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour l
  • La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
  • Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
  • La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
  • Style gant
  • Réutilisable
  • Sans latex
  • Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
  • CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industriel
Couleur Vert
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floqué
Quantité 144 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 37-675
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.