Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile vert Solvex™ série 37-675
Code produit 12405140 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12405140 10 12 paires
12201202 11 12 paires
12630862 6 12 paires
11706564 7 12 paires
11796554 8 12 paires
11786554 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12405140 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 37675100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    39.26€ / 12 paires
    Économisez 22.94€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour l
  • La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
  • Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
  • La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
  • Style gant
  • Réutilisable
  • Sans latex
  • Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
  • CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
Classification EPI catégorie III
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Tampon de sable
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
À utiliser avec (application) Pour la transformation et la préparation des produits chimiques, le raffinage, l’industrie pétrolière, la fabrication de métaux, l’industrie agrochimique, l’industrie graphique
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floqué
Doublure Doublure floquée
Quantité 12/boîte
Résistant à Protection contre les liquides et les produits chimiques
Séries EDM.37-675
Longueur (métrique) 330 mm