Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile vert Solvex™ série 37-675
Code produit p-8005362 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12201202 11 12 paires
12630862 6 12 paires
11706564 7 12 paires
11796554 8 12 paires
11786554 9 12 paires
12405140 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12201202 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 37675110
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour l
  • La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
  • Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
  • La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
  • Style gant
  • Réutilisable
  • Sans latex
  • Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
  • CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industriel
Couleur Vert
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floqué
Quantité 144 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 37-675