Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile rouges Solvex™ série 37-900
Code produit p-8000022 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12415170 10 12 paires
11781583 7 12 paires
12495160 8 12 paires
11761583 9 12 paires
12425170 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12415170 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 37900100BP
Offre une plus grande résistance et une meilleure résistance chimique. Les gants immergeables en nitrile rouges Ansell SolvexTM série 37-900 définissent de nouvelles normes pour des performances mécaniques, avec une résistance inégalée à l’abrasion et à la perforation, presque deux fois plus élevée que le nitrile actuel.
  • Surpasse tous les nitriles existants dans les tests de perméation
  • Chaque gant a subi un test individuel de pression d’air
  • Chaque gant a été soumis à un test d’étanchéité
  • Certifié ISO 9001
  • Normes de sécurité supérieures pour la manipulation chimique à haut risque
  • Idéal pour le raffinage du pétrole et de l’essence, l’analyse en laboratoire, le nettoyage et l’industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, CATÉGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classification EPI catégorie III
Applications Industriel
Couleur Rouge
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants de qualité optimale
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,42 mm
Type de manchette de gant Structuré
Quantité 12/boîte
Résistant à Protection contre les liquides et les produits chimiques
Séries 37-900
Longueur (métrique) 380 mm