Learn More
Thermo Scientific™ Sonic Hedgehog, human
Code produit. 15458649
Click to view available options
Quantité:
25 μg
5 μg
Conditionnement:
25µg
5µg
Code produit. 15458649
Marque: Thermo Scientific™ J67134.Y&
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 20 kd
Quantité 5 μg
Conditionnement Plastic Bottle
Contenu et stockage Store at -20°C
Forme Lyophilized