Learn More
Qsonica Sonicateur Q800R3
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
110 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Q800R3 est un paquet complet incluant un refroidisseur pour contrôler la température, un système d’exploitation numérique avec mémoire programmable, un boîtier à ultrasons de haute intensité et à réduction du son.
- Les échantillons peuvent être cisaillés en une gamme de tailles de fragments (150 bp – 3 kb)
- Le système est compatible avec les tubes à échantillons disponibles dans le commerce et peut traiter jusqu’à 18 échantillons à la fois
- Plusieurs options de racks de tubes peuvent accueillir de 50 μl à 1 ml de volumes d’échantillons à l’aide d’une variété de tubes à échantillons standard
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de cisaillement d’ADN et de chromatine |
| Tension | 110 V |
| Hertz | 20 kHz |
| Puissance | 750 W |
| Dimensions (L x l x H) | 15,25 x 8 x 8,5 in |
| À utiliser avec (application) | Cisaillement d’ADN pour séquençage de nouvelle génération, cisaillement de chromatine, ChIP, séquençage ChIP, séquençage ARN, extraction de protéines, lyse cellulaire |
| Comprend | Générateur, convertisseur, sonde ultrasonique, système de rotation, refroidisseur, câbles, tubulure, 12 racks de tubes 0,5 ml, garantie de 2 ans |
| Minuteur | 1 s à 10 h |