Learn More
Sonidegib, MedChemExpress
Code produit. 16483127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16483127
Marque: Medchem Express HY16582A
MedChemExpress Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sonidegib
CAS 956697-53-3
Couleur Violet
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H26F3N3O3
Quantité 50 mg
Synonyme Erismodegib LDE225 NVP-LDE225
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4
Poids moléculaire (g/mol) 485.5
Poids de la formule 485.5
Pourcentage de pureté 99.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.