Learn More
Bandelin Electronic™ Bain à ultrasons en acier inoxydable Sonorex™
Code produit. p-8001325
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.9 L
1,8 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10569141
Marque: Bandelin Electronic™ 329
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un nettoyage intense mais doux des pièces techniques.Les bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ série Super RK sont équipés de cuves et de boîtiers anti-gouttes en acier inox.
Offre un nettoyage intense mais doux des pièces techniques.Les bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ série Super RK sont équipés de cuves et de boîtiers anti-gouttes en acier inox.
  • SweepTec™ pour une oscillation permanente du champ sonore
  • Transducteurs LCT - fréquence de fonctionnement de 36 kHz
  • Toutes les unités ont un marquage CE
  • Niveau de protection IP 32
  • Minuterie de 1 à 15 minutes ou fonctionnement continu
  • Convient parfaitement à la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Ampérage 0.2 A
Matériau Acier inoxydable
Tension 230 V
Capacité (métrique) 0.9 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 190 x 85 W x 60 mm (LxWxD)
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage de la verrerie technique, de tamis de test, d’instruments médicaux, de pièces en métal, de composants électroniques, le dégazage, l’émulsion, la préparation des échantillons, l’accélération des réactions
Modèle RK 31