Learn More
Tosylate de sorafénib, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16554504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 16554504
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 475207-59-1 | C28H24ClF3N4O6S | 637.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 475207-59-1
Formule moléculaire C28H24ClF3N4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 637.03
Clé InChI IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4-[4-({[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]carbamoyl}amino)phénoxy]-N-méthylpyridine-2-carboxamide ; acide 4-méthylbenzène-1-sulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CNC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(NC(=O)NC3=CC=C(Cl)C(=C3)C(F)(F)F)C=C2)=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorafenib tosylate
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: < 1 g/L (25°C). Other solubilities: < 1 g/L ethanol (25°C), 127 g/L dmso
Poids de la formule 637.03
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.