Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue robuste avec sorbant Sorb Stance™
Click to view available options
Longueur (métrique):
163 cm
316 cm
468 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis anti-fatigue conçu pour une utilisation combinée avec un sorbant.
- Des rampes sur les quatre côtés sont soulevées pour former un plateau de support autour du tapis
- Une surface antidérapante rugueuse empêche le glissement du sorbant
- Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité résistant à la plupart des huiles industrielles et conçu pour une longue durée de vie
- Pas de glissement
- Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
- Pour les utilisateurs industriels qui insistent sur le confort et la résistance
- Avantage ergonomique grâce à une plateforme de travail de 16 mm d’épaisseur avec des picots surélevés à l’arrière pour fournir une aération et un excellent amorti
- Bordures orange en caoutchouc nitrile hautement visibles pour une sécurité accrue
- Les longueurs sont incrémentales de 30 cm
- Le composé de caoutchouc nitrile résiste à la plupart des huiles industrielles
- Les bordures de couleur orange incluses sont conformes au code OSHA 1910-144
Spécification
Spécification
| Couleur | Noires / orange |
| Longueur (impériale) | 5,3 pi |
| Longueur (métrique) | 163 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |