Learn More
Acide sorbique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10102260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10102260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7390/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
CAS 110-44-1
Point de fusion 132°C
Couleur Blanc
pH 3.3
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H8O2
Numéro MDL MFCD00002703
Quantité 100 g
Synonyme sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
Clé InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Nom IUPAC acide (2E,4E)-hexa-2,4-diénoïque
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
CID PubChem 643460
ChEBI CHEBI:38358
Poids de la formule 112.13g/mol
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Hexadienoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.