Learn More
Acide sorbique, acide libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11486342 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486342 500 g 500g
11476342 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486342 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.55€ / 500g
    Économisez 5.45€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 110-44-1
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00002703
Clé InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonyme sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
CID PubChem 643460
ChEBI CHEBI:38358
Nom IUPAC acide (2E,4E)-hexa-2,4-diénoïque
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbic acid, free acid
Couleur Jaune
Densité 1,2 g/cm3 à 20 °C
Quantité 500 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sorbic Acid, Free Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sorbic Acid