Learn More
Acide sorbique, LoGiCal
Code produit 30459292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459292 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459292 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0954.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Noms d’analytes ou de composants Sorbic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC acide (2E,4E)-hexa-2,4-diénoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 112,0524 g/mol