Learn More
Acide sorbique, Mikromol™
Description
acide sorbique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sorbic Acid |
| CAS | 110-44-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sorbic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+ |
| SMILES | C\C=C\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2E,4E)-alpha-2,4-dioïque |
| Afficher plus |