Learn More
Sorbitol, extra pur, SLR, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Code produit 10365860 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Conditionnement:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10365860 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365860 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7400/63
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 50-70-4
Point de fusion 95°C
Couleur Blanc
pH 6 to 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H14O6
Numéro MDL 4708
Quantité 3 kg
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 182.172
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Poids de la formule 182.17g/mol
Forme physique Solide en poudre