Learn More
Sorbitol, Fisher BioReagents
Code produit 10396733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10396733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10396733 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP439500
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Le sorbitol est utilisé dans la préparation de gels de focalisation isoélectriques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbitol
CAS 50-70-4
Point de fusion 75 °C
Couleur Blanc
Densité 1.489g/cm³
pH 6 à 7
Point d’ébullition 295 °C
Plage de pourcentage du dosage 91,0 à 100,5 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C6H14O6
Quantité 500 g
Merck Index 15, 8851
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 182.172
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 91,0 à 100,5 %
Forme physique Solide