Learn More
Sorbitol, Mikromol™
Description
Sorbitol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Sorbitol |
| CAS | 50-70-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | D-Sorbitol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H14 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, C*Sorbidex 16100, C*Sorbidex P 16616, CSorbidex 16100, Cerestar P 16616, Cholaxine, Cystosol, D-(-)-Sorbitol, D-Sorbit 50M, D-Sorbol, Diakarmon, E 420, Esasorb, Foodol D 70, Glucarine, Glucarine (Sorbitol Syrup), Glucitol, Karion, Karion (Carbohydrate), Karion Instant, Kyowa Powder 50M, L-Gulitol, LTS P 50M, LTS-P 20M, Multitol, NSC 25944, Neosorb, Neosorb 20/60DC, Neosorb 70/02, Neosorb 70/02SB, Neosorb 70/20, Neosorb 70/70, Neosorb P 20/60, Neosorb P 60, Neosorb P 60W, Nivitin, P 60W, Parteck SI 150, Resulax, Sionit, Sionit K, Sionite, Sionon, Siosan, Sorbex M, Sorbex R, Sorbex Rp, Sorbex S, Sorbex X, Sorbidex 200, Sorbidex NC 16205, Sorbidex P 16616, Sorbidex S 16601, Sorbidex S 16603, Sorbierite, Sorbilande, Sorbilax, Sorbit, Erythritol Impurity B, Lactitol Monohydrate Impurity E, Maltitol Impurity A, Mannitol Impurity A, Lactitol Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol |
| Afficher plus |