Learn More
Bandelin Electronic™ Bains à ultrasons stabilisés au titane Sonorex™ série Super RK
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- SweepTec™ pour une oscillation permanente du champ sonore
- Transducteurs LCT - fréquence de fonctionnement de 35 kHz
- Toutes les unités ont un marquage CE
- Degré de protection IP 32
- Minuteur pour 1-15 minutes ou fonctionnement continu
- Très longue durée de vie grâce à la solidité extraordinaire de la cuve en acier inox stabilisé au titane soudé de 2 mm
- Convient parfaitement à la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
| Ampérage | 7,7 A |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | 45 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 500 x 300 x 300 mm (L x l x p) |
| Alimentation électrique | 140 W, 7,7 A, 230 V |
| Modèle | RK 1028CH |
| Puissance | 140 W |