Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Thermo Scientific Sorvall™ pour centrifugeuses Mach 1.6™ avec rotor à godets oscillants 4 places et nacelles rectangulaires
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
15 ml DIN
Conique
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec le rotor à godets oscillants à quatre places 75-002-000 lorsqu’il est équipé d’un godet rectangulaire 75-002-001
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Spécification
| Type de tube | Conique |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor à godets oscillants 4 places avec nacelle rectangulaire |
| Dimension du tube | 50 ml |