Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall BIOS 16
Code produit. 17820695 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Conique
Flacon conique de 500 ml
Microplaque standard ou plaque Deep Well
Prélèvement sanguin
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Nbre de positions:
1
11
26
42
52
5 microplaques ou 1 microplaque Deep Well
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 17820695
Marque: Thermo Scientific™ 75003341
Adaptateurs (jeu de 2 adaptateurs) pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
Adaptateurs conçus pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16, dédiées aux applications de gros volumes et de biotraitement.Ces adaptateurs s’adaptent aux godets de 2 000 ml du rotor de 6 x 2 000 ml (référence 75003962) et aux godets de 2 000 ml du rotor de 8 x 2 000 ml (référence 75003982) équipés de godets de 2 000 ml (référence 75003964).Ils sont disponibles sous la forme d’un jeu de 2 adaptateurs.
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges include features that not only help enhance reliability, but make them much simpler to use. Whether you require outstanding capacity or high performance for application flexibility, they offer features that will help maximize productivity—and when combined with our space-saving footprint, one of these options is sure to be a perfect fit in your bioprocessing facility. These adapters fit into the 2000 mL buckets of the 6x2000 mL rotor (Part Number 75003962) and 2000 mL buckets of the 8x2000 mL rotor (Part number 75003982) equipped with 2000 mL buckets (Part number 75003964). These adapters are available as set of 2 adapters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
À utiliser avec (équipement) Blood Tubes
Nbre de positions 52
Nb par paquet 2