Learn More
Thermo Scientific™ Godets de centrifugeuse Sorvall™ Legend™ T/RT pour rotors à godets oscillants 4 places
Godets ronds ou rectangulaires à utiliser avec les rotors à godets oscillants quatre places 75006445 et 75006434
Marque: Thermo Scientific™ 75006446
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Informations sur la commande
Vendus individuellement ; commander la quantité correcte pour équiper le rotor. Couvercle étanches vendus séparément. Les adaptateurs pour accessoires acceptent des styles et des volumes de tubes différents de 1,5 à 250 ml.
Spécification
Rotor swing-out | |
Godet rectangulaire, 1 x 250 ml |