Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Sorvall™ Legend™ XT/XF
Les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF permettent de centrifuger jusqu’à 40 % de tubes coniques supplémentaires dans un rotor oscillant et 100 % de plus dans un rotor à angle fixe.
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme DIV ; CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101 ; les modèles 230 V répondent aux normes EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, certifié pour le confinement biologique |
|---|---|
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Capacité | 4 x 1000 ml |
| FCR max. | 25,314 ×g |
| Vitesse max. | 15,200 tr/min |
Description
Traitez jusqu’à 40 % de tubes coniques supplémentaires dans un rotor swing-out et 100 % de plus dans un rotor à angle fixe avec les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF. Cette série offre un traitement haute performance sur paillasse ou au sol et des performances de traitement inégalées, une polyvalence maximale et une efficacité énergétique exceptionnelle.
Simple d’utilisation
- Panneau de commande intuitif et affichage numérique
- Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température pour mieux protéger les échantillons.
- Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
- La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
- Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons en vue d’une régulation précise de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Auto-Lock™ III
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Facilité d’accès à la chambre pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des nacelles ClickSeal™
- Le système de confinement biologique permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Peut s’ouvrir / se fermer avec une seule main gantée
- Certification du CAMR* à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie SMARTSpin™
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sécurité optimisée et séparations améliorées
Conception à faible encombrement
- Sa taille compacte permet d’économiser l’espace sur la paillasse ou au sol
- Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Éconergétique
- Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40% d’énergie sur les protocoles standards comme la séparation des constituants du sang ou le traitement des tubes coniques
Centrifugeuse Legend XT ventilée
- Dimensions : 67 × 56,5 × 36 cm [90 cm ouvert] ou 26,4 × 22,2 × 14,2 po [35,4 po H ouvert] (L × l × H)
- Poids net : 86kg (189,6 lb)
Centrifugeuse Legend XTR réfrigérée
- Pour des applications de haute performance sur des échantillons thermosensibles
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : -10°C à +40°C
- Fonction de préréfrigération avec bouton direct
- 67 × 74,5 × 36 cm (L x l x H) [90 cm ouvert] ou 26,4 × 29,3 × 14,2 po [35,4 po H ouvert]
- Poids net : 116kg (255,7 lb)
Centrifugeuse Legend XF ventilée
- Dimensions : 67 × 56,5 × 79 cm (L x l x H) [138,5 cm ouvert] ou 26,4 × 22,2 × 31,1 po [54,5 po H ouvert]
- Poids net : 152,5kg (336,2 lb)
Centrifugeuse Legend XFR réfrigérée
- Pour des applications de haute performance sur des échantillons thermosensibles
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : -10°C à +40°C
- Fonction de préréfrigération avec bouton direct
- 67 × 74,5 × 79 cm (L x l x H) [139 cm ouvert] ou 26,4 × 29,3 × 31,1 po [57,4 H po ouvert]
- Poids net : 142,5kg (314,2 lb)
Informations de commande :
D’une polyvalence exceptionnelle, la gamme Sorvall XT est compatible avec une vaste gamme de rotors et d’adaptateurs, y compris les rotors Thermo Scientific Fiberlite™, pour un minimum de 16 configurations de rotors. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, microplaque, bioproduction, sécurité alimentaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, pharmaceutique, biotechnologie, cellule souche, microbiologie, biologie moléculaire, protéomique, génomique
Spécification
| Conforme DIV ; CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101 ; les modèles 230 V répondent aux normes EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, certifié pour le confinement biologique | |
| 4 x 1000 ml | |
| 15,200 tr/min | |
| Numérique | |
| <61 dBA | |
| 99 programmes (5 avec touche d’accès direct) |
| Microprocesseur | |
| 25,314 ×g | |
| Sorvall™ | |
| Direct, induction sans balais, profil bas | |
| 9 Accél. / 10 Freinage | |
| 99 heures, 59 min plus MÉMORISATION |