Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
GREENER_CHOICE
Code produit. 15359805
Click to view available options
Alimentation électrique:
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée
Poids net:
283 kg (622 lb)
299 kg (658 lb)
Description:
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15359805
Marque: Thermo Scientific™ 75006581
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement avec des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances allant jusqu’à 68,905 g.
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement dans des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances jusqu’à 68,905 x g. Innovations avancées du rotor, notamment l’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, l’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ et les rotors en fibre de carbone légers et durables Thermo Scientific™ Fiberlite™ qui réduisent le temps de configuration et augmentent la sécurité du rotor. Pour une surveillance en temps réel des cycles et un contrôle depuis un appareil intelligent, téléchargez l’application Thermo Scientific™ Centri-Vue™.
Échange de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changez rapidement les rotors et les applications
Identification instantanée du rotor Auto-ID
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Une gamme étendue de rotors
Répond aux exigences de la recherche et aux besoins des différents utilisateurs
  • Rotors en fibre de carbone Fiberlite pour un investissement tout simplement plus léger et plus sûr
    • La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal
    • La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée
    • Rotor garanti 15 ans
  • Rotors à godets oscillants pour une polyvalence et une capacité étendues à FCR élevée avec des douzaines d’adaptateurs pour une plus grande flexibilité dans la recherche
  • Gamme complète de rotors angulaires pour des tubes et flacons couramment utilisés de 50 ml, 50 ml coniques, 250 ml, 500 ml et 1 L avec des options de rotors spécialisés pour répondre aux exigences de protocoles spécifiques
  • Rotors à débit continu ou zonaux : flexibilité évolutive, des applications grande vitesse à la culture et la clarification
Interface à écran tactile
Installation facile avec un grand écran tactile interactif, très lisible, pour toutes les fonctions
  • Bibliothèque pouvant contenir jusqu’à 99 programmes
  • Calculateur de rotor intégré pour simplifier les modifications et les transferts de protocoles
  • Instructions en plusieurs langues : anglais, allemand, français, espagnol et autres
  • Connexion et rapports exécutés par l’utilisateur, protection par mot de passe en option
Application Centri-Vue
Suivi et contrôle en temps réel à partir de votre appareil mobile
  • D’un coup d’œil, déterminez l’état de 1 ou de 100 centrifugeuses maximum
  • Établissez une connexion sécurisée avec la centrifugeuse afin d’effectuer un contrôle de démarrage ou d’arrêt
  • Répliquez l’écran principal de l’instrument sur votre périphérique intelligent pour surveiller votre cycle ou de détecter des erreurs de diagnostic
Ergonomie et sécurité
  • Hauteur de travail optimale à 860 mm
  • Espace de travail avec plan de travail intégré
  • Satisfait aux normes mondiales en matière de sécurité sans avoir à fixer l’instrument au sol
  • Fonctionnement silencieux (< 59 dBA)
  • La porte s’ouvre pleinement et automatiquement à l’aide d’une barre d’ouverture de porte
Contribue à la gestion des données GMP/GLP
  • Simplification du contrôle de la qualité et de l’archivage
  • Enregistrement intégré de l’utilisateur et des conditions des cycles, téléchargeable via une connexion USB ou Ethernet
Une technologie de pointe pour une gestion efficace des ressources
  • Options d’utilisation énergétique
  • Smart Vacuum réduit les besoins en alimentation pour les cycles classiques (Sorvall LYNX 6000 uniquement)
  • Le module correcteur du facteur de puissance optimise l’électronique
  • Les rotors en fibre de carbone réduisent les investissements et les coûts d’élimination des déchets
  • Conforme aux normes mondiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 1 000 ml
Vitesse max. 24 000 tr/min
Profondeur (impériale) extérieure 31,7 in
Profondeur (métrique) extérieure 805 mm
Fréquence 50/60 Hz
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Type Sorvall Evolution RC
FCR max. 68,905 ×g
Réfrigéré Oui
Hauteur (impériale) extérieure 36,6 po
Hauteur (métrique) extérieure 930 mm
Longueur (impériale) extérieure 31,7 po
Longueur (métrique) extérieure 805 mm
Niveau sonore <59 dBA
Largeur (impériale) extérieure 27,6 po
Largeur (métrique) extérieure 700 mm
Flux continu Non
Description Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Système d’entraînement Couple élevé, sans charbon
Technologie verte Mode vert
Autres fonctions Multilingue, calculateur de rotor, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture automatique de la porte, poignée rapide du rotor
Durée de fonctionnement 99 heures, mode continu
Garantie Unité : 1 an, commande : 3 ans, réfrigération : 5 ans
Alimentation électrique 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée
Certifications/Conformité CE, RoHS, WEEE
Type de contrôleur Interface à écran tactile
Dimensions (H x l x P) 36,6 x 27,6 x 31,7 po (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Poids net 299 kg (658 lb)
Stockage de programmes 120 programmes avec dénomination alphanumérique
Étalons IEC 61010-2-020 2e édition ou ultérieure
Plage de températures -10°C à +40°C
Gamme de produits Sorvall
Rotor Identification Auto-ID Instant
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets