Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour microtubes Sorvall™
Code produit. 12883312 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microtubes de 0.2 ml
Microtubes de 0.5/0.6 ml
Pour microtubes de 0,25 / 0,4 mL
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 12883312
Marque: Thermo Scientific™ 76003750
Adaptateurs Thermo Scientific™ Sorvall™ accueillant des tubes de 0.2 à 0.6 ml.
Utilisez des tubes de 0.2 à 0.6 ml grâce aux adaptateurs de microtube Thermo Scientific™ Sorvall™.
Informations de commande :
Vendus par paquets de 24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microtubes de 0.2 ml
Couleur Gris
Nb par paquet 24