Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Sorvall™ ST 40
Augmentez votre capacité de traitement de plus de 40 % pour les tubes coniques de 50 ml ou de 100 % pour les tubes de prélèvement sanguin avec couvercles de confinement biologique par rapport aux modèles concurrents grâce à la gamme de centrifugeuses Sorvall ST 40.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme DIV, CEI 61010-1, CEI 61010-2-202 et CEI 61010-2-101. CSA, certifié pour le confinement biologique, marquage CE, homologué UL.
Type de contrôleur microprocesseur
Capacité 3L
FCR max. 25314 x G
Vitesse max. 15200rpm
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Augmentez votre capacité de traitement de plus de 40 % pour les tubes coniques de 50 ml ou de 100 % pour les tubes de prélèvement sanguin avec couvercles de confinement biologique par rapport aux modèles concurrents grâce à la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40, qui offre une capacité exceptionnelle, une excellente ergonomie et des qualités remarquables pour le traitement courant des échantillons sur paillasse. Sa structure innovante permet un fonctionnement simple, confortable et en toute sécurité, le tout avec des fonctions qui en font le leader du marché.
Facilité d’utilisation :
  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de la paillasse.
Thermo Scientific Système de rotor Auto-Lock™ III :
  • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Thermo ScientificClickSeal™ :
  • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Il dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Thermo ScientificSMARTSpin™ :
  • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Une efficacité énergétique incomparable :
  • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Modèle ventilé ST 40 :
  • Dimensions : 67 x 56,5 x 36 cm [90 cm ouvert] ou 26,4 x 22,2 x 14,2 po [35,4 po ouvert] (L x l x H)
  • Poids net : 86 kg (189,6 lb)
Modèle réfrigéré ST 40R :
  • Système de réfrigération sans CFC
  • Plage de températures : -10 °C à +40 °C
  • Fonction de préréfrigération avec bouton direct
  • 67 x 74,5 x 36 cm (L x l x H) [90 cm ouvert] ou 26,4 x 29,3 x 14,2 po [35,4 po ouvert]
  • Poids net : 116 kg (255,7 lb)
Informations de commande :
Un grand éventail de rotors est disponible pour répondre aux besoins de vos traitements de routine. Gagnez en performance avec les rotors en fibre de carbone très légers Thermo Scientific Fiberlite qui offrent polyvalence, vitesse, robustesse et une conception résistante à la corrosion. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Culture cellulaire
  • Traitement du sang
Spécification
Spécification
Conforme DIV, CEI 61010-1, CEI 61010-2-202 et CEI 61010-2-101. CSA, certifié pour le confinement biologique, marquage CE, homologué UL.
3L
15200rpm
numérique
< 61dBA
6 programmes, accès direct
microprocesseur
25314 x G
Sorvall™
Direct, induction sans balais, profil bas
9 Accel / 10 Freinage
9 h . , 99 min . ainsi TENIR