Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Sorvall™ Stratos™
Éliminez les balourds et garantissez une reproductibilité des résultats. Vitesse et souplesse d’utilisation pour des séparations fiables, le tout dans un format compact.
Description
Éliminez les balourds et garantissez une reproductibilité des résultats. La gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ offre vitesse et souplesse d’utilisation pour des séparations fiables dans un format compact. Disponibles en version standard et à flux continu, qui offrent une simplicité d’utilisation et un système de réfrigération sans CFC idéal pour les échantillons thermosensibles. Une vaste sélection de rotors de confinement biologique confère une grande polyvalence à la centrifugeuse.
Des séparations rapides et efficaces
- La technologie Spindle Drive offre une accélération et une décélération rapides pour une cadence accrue et prolonge la durée de vie de la centrifugeuse
- Fonctionnement silencieux
- Forces centrifuges élevées pour des séparations plus rapides sur un éventail d’applications encore plus large
- Double mécanisme de verrouillage du couvercle pour plus de sécurité
Tolérance de balourd en continu pour protéger les échantillons
- Détection d’une mauvaise installation du rotor pour protéger l’entraînement
- Détection des vitesses excessives et signalement de la valeur maximale autorisée pour le rotor
- Équilibrage visuel des tubes pour une préparation plus rapide des échantillons
Commandes intuitives intelligentes
- Panneau de commande Easy-control intuitif pour une navigation simplifiée
- Mémorisation de neuf programmes pour les paramètres de cycle les plus fréquemment utilisés
- Refroidissement rapide grâce au programme pré-temp.
Centrifugeuse réfrigérée Sorvall Stratos
- Capacité : 4 × 180 ml
- Vitesse maximale : 22 000 tr/min (23 300 tr/min pour les modèles 208 V/230 V)
- FCR max. : 44 910 × g (50 377 × g pour les modèles 208 V/230 V)
Centrifugeuse à flux continu Sorvall Stratos
- Permet de traiter de gros volumes d’échantillons en un seul cycle pour plus de rapidité et de fiabilité
- Permet de séparer rapidement de gros volumes de suspension avec des rendements élevés
- Idéale pour la récolte de cellules végétales/animales/bactériennes, la précipitation de protéines, l’enrichissement cellulaire, la production de vaccins, l’extraction de sédiments dans les échantillons d’eau
- L’adaptateur en polypropylène (75015339) améliore la sédimentation des particules de petite taille ou de faible densité
- Capacité : 300 ml (sédiment) ; 50 ml avec insert
- Vitesse maximale : 17 000 tr/min
- FCR max. : 25 040 × g
- Débit max. : 54 l/h
Remarque :
- il est conseillé d’utiliser une pompe péristaltique avec une gamme de débits de 100 à 900 ml/min. La tête de pompe 77200-60 et l’entraînement de pompe 7523-60 sont vendus séparément.
- Vous pouvez utiliser un chariot (76000083) pour créer une station de centrifugation portable.
Informations de commande :
Les accessoires, y compris le rotor angulaire, le rotor swing-out et le rotor pour microplaques et les adaptateurs, sont vendus séparément. Tous les rotors sont conçus pour garantir le confinement biologique.