Learn More
Chlorhydrate de sotalol, Honeywell Fluka™
Code produit 15909771 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15909771 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15909771 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R150910MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 959-24-0
Forme physique Solide
Industry Type BÊTA-AGONISTES ET ANTAGONISTES
Quantité 10 mg
Qualité Étalon analytique