Learn More
Sonics Materials™ Enceinte d’insonorisation
Click to view available options
Hauteur (métrique):
762mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Enceinte d’insonorisation pour VCF 1500
- Même si les vibrations ultrasoniques sont au-dessus de la gamme audible humaine, le traitement par ultrasons produit un bruit aigu sous forme d’harmoniques, qui émanent des parois du récipient et de la surface du fluide
- L’enceinte d’insonorisation permet un traitement prolongé sans gêne en réduisant ce bruit de 35 dB
- Le câble du convertisseur est introduit par une ouverture en haut
- Quatre ports d’accès latéraux s’adaptent à la tubulure qui fournit le fluide frigorigène et l’échantillon dans le récipient de traitement pendant que la porte est fermée
- L’appareil est recouvert d’un laminé blanc à l’extérieur et d’un matériau insonorisé blanc et étanche à l’intérieur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Enceinte d’insonorisation |
| Diamètre (métrique) | 76mm |
| Hauteur (métrique) | 762mm |
| Largeur (métrique) | 355 mm |
| Quantité d’emballage | 1 par unité |