Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Code produit. 15358848 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Intensité de champ:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diamètre (métrique) externe:
4,9635±0,0065 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0067 mm
4,9635±0,0068 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0070 mm
4,9635±0,0071 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Conditionnement:
Pack de 5
Code produit. Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ Diamètre (métrique) externe unitSize
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4,9635±0,0068 mm Pack de 5
15388778 178 mm 503-PS-7-5 100 MHz 4,9635±0,0065 mm Pack de 5
15308788 203,2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4,9635±0,0066 mm Pack de 5
15318788 228,6 mm 503-PS-9-5 100 MHz 4,9635±0,0067 mm Pack de 5
15368848 203,2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4,9635±0,0069 mm Pack de 5
15378848 228,6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4,9635±0,0070 mm Pack de 5
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4,9635±0,0071 mm Pack de 5
15398948 203,2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4,9635±0,0072 mm Pack de 5
15308958 228,6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4,9635±0,0073 mm Pack de 5
9 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit. 15358848
Marque: Wilmad-LabGlass™ 663020575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 152 µm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0068 mm
Diamètre (métrique) interne 3,43±0,16 mm
Intensité de champ 300 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,77 mm
Modèle 504-PP-7-5