Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
Modèle:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Intensité de champ:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
Description
Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008 situé aux États-Unis
- Meilleure tolérance sur diamètre extérieur du marché et paroi 30 % plus épaisse que les produits concurrents
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Qualité assurée par une inspection visuelle et physique à 100 %, dimensions et défauts de surface compris
- En verre borosilicaté ; Conforme à la norme ASTM E438 relative au verre de classe B, type 1 ; Appellation N51A
- Le refroidissement / chauffage de ces tubes peut entraîner un risque de casse ; Pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 6 µm |
| Concentricity (Metric) | 6 µm |
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Diamètre (métrique) externe | 4,947±0,019 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,1 mm |
| Intensité de champ | 500 MHz |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,43 mm |
| Modèle | WG-1235-7-5 |