Learn More
Bel-Art™ Plaques DeepWell 96 puits SP Scienceware™
Code produit. 10218900 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Plaque DeepWell
Stérile ; Plaques DeepWell à 96 puits profonds
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10218900
Marque: Bel-Art™ F378600001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité renforcée pour le pipetage multicanaux
Offrent le volume de travail des tubes de culture et la commodité du format d’une plaque à 96 puits.
  • Utilisation possible pour différents procédés et opérations comme le séquençage, les précipitations et la dilution
  • Compatibles avec le travail ou le stockage d’échantillons en surgélation
  • Parfaits pour les procédures de pipetage manuel à 8 et 12 canaux
  • Compatibles avec les processeurs d’échantillonnage robotiques et les systèmes automatisés de manipulation des liquides ; Notamment Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ et Beckman™
  • Des colliers latéraux sont requis pour charger latéralement les systèmes Beckman Biomek
  • Les plaques sont moulées dans du PP autoclavable
  • Chaque puits de 2 ml possède un fond rond pour faciliter la récupération des échantillons ; Identification alphanumérique
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Dimensions : 5 x 3,37 x 1,62 po. H
  • Un couvercle en polypropylène (PP) spécialement conçu avec une encoche et disponible en option sépare chaque puits avec une bague d’étanchéité pour réduire l’évaporation et permet un empilement stable et sûr des plaques
  • Les couvercles possèdent une encoche et ne s’emboîtent que dans un sens
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement et disponibles stériles ou non stériles
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Natural
Type de produit Stérile ; Plaques DeepWell à 96 puits profonds
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 2 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Round Bottom (U-well)
À utiliser avec (application) Pour divers procédés et opérations tels que les séquençages, les précipitations et les dilutions