Learn More
Bel-Art™ Pince à vis en plastique acétal SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Can be installed without disconnecting tubing or interrupting operation
- Accepts flexible tubing up to 14mm (1/2 in.) O.D.
- Molded of autoclavable acetal plastic
- Resistant to acids, alkalis and organic solvents
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 3 |
| Type | Screw Style Tubing Clamp |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Fits Tubing O.D. 0.5 in. (1.27cm) in. |
| Longueur (impériale) | 2.31 in. |
| Longueur (impériale) d’ouverture | 0 to 0.5 in. |
| Longueur (métrique) | 5.867 cm |
| Longueur (métrique) d’ouverture | de 0 à 1,27 cm |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |