Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Büchner SP Scienceware™
Code produit. p-2380676 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
315 ml
Hauteur (métrique):
17,8 cm
Longueur (métrique) du tube:
7,62 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15374354
Marque: Bel-Art™ H146030000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Léger, mais équilibré.
Léger, mais équilibré.
  • Entonnoir en deux parties pour faciliter le nettoyage
  • Plaque de filtration perforée
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur Dia. int. supérieur : 9,4 cm
Capacité (métrique) 315 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 17,8 cm
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) du filtre 90 mm
Comprend Moulé dans une plaque de filtration en PP perforée
Longueur (métrique) du tube 7,62 cm
Quantité À l’unité
Type de produit Entonnoir Buchner