missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Pilon en Teflon à double extrémité SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Round tip
Description
- Disponible avec pointes plates ou arrondies
- Tige en acier inox
- Longueur totale : 15.2 cm (6 po)
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Broyage d’échantillons dans un microtube à centrifuger |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes à centrifuger de 0.5 ml et 1.5 ml |
| Description de l’article | Pilon à pointe arrondie à double extrémité |
| Capacité (métrique) | 8 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu