Learn More
Bel Art™ Frigimat™ Machine à glace carbonique junior
Code produit 11725748 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Machine à glace carbonique junior
Sacs de rechange
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11725748 Sacs de rechange 3 pièces
12952580 Machine à glace carbonique junior 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11725748 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur 0371690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    114.50€ / 3 pièces
    Économisez 14.50€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Includes
Buse en laiton avec cône en PP, pince, sac en tissu résistant
Produit de la glace sèche sous forme de flocons ou de neige
  • Visser la buse directement sur la bouteille de CO₂ comprimé ; la bouteille doit être munie d'un tube plongeur.
  • Lorsque la vanne du cylindre est ouverte d'environ 0,75 tour, le LCO 2 se dilate dans le sac pour créer de la neige de glace sèche ; La vanne est ensuite fermée et le sac prêt à être retiré et vidé
  • Fixer le sac au cône de la buse à l’aide de la pince
  • Une fois vidé, le sac peut immédiatement être rattaché pour le remplissage suivant
  • Permet de donner 0,77 kg (1,7 lb) de flocons par sac
Informations sur la commande
Cône de 5L x 2,312 in (127 x 59 mm) à l’extrémité la plus large. Sac, 6 dia. x 12 in L (15 x 31 cm).
Spécification
Dimensions (L x l) 11,81 x 5,9 po (30 x 15 cm)
À utiliser avec (application) Fabrication de glace sèche
À utiliser avec (équipement) Machine à glace sèche junior Bel-Art Sciencewaretrade; Frigimattrade;
Comprend Sacs de rechange pour machine à glace sèche
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 15 cm
Matériau Tissu à usage intensif
Type de produit Sacs de rechange
Type Sac pour machine à glaçons