Learn More
Bel-Art™ PEHD, Jerrican
Code produit. 15991747 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15991747
Marque: Bel-Art™ H109350000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau du bouchon :PEHD ; Couleur :Blanc
  • Les jerricans en polyéthylène haute densité (PEHD) sont dotés d’une grande surface lisse pour l’étiquetage
  • Lorsqu’il n’est pas utilisé, le bec verseur se rétracte dans le collier fileté pour économiser de l’espace
  • Le collier est scellé par un bouchon à vis étanche
  • Une poignée supplémentaire sur le fond permet un meilleur contrôle lors du versement
  • Gradués en gallons américains et en litres, ils ont un espace vide supplémentaire pour permettre l’expansion du contenu
  • Le jerrican de cinq gallons a un bec verseur de 2,5 cm (1 po) de dia. int. ; les autres tailles ont un bec verseur de 1,9 cm (0,75 po) de dia. int.
  • Le jerrican de 5 gallons a un bec verseur de 2,5 cm (1 po) de dia. int. ; les autres tailles ont un bec verseur de 1,9 cm (0,75 po) de dia. int.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 L
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon À vis
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 13 cm
À utiliser avec (application) Liquid Storage
Graduations Litres, gal (États-Unis)
Hauteur (impériale) avec bouchon 10,6 in
Hauteur (métrique) avec bouchon 26,7 cm
Comprend Bec verseur
Matériau HDPE
Mouth Style Large
Type de produit Jerrican
Forme Carré
Stérilité Non-sterile
Largeur (impériale) 9,6 in
Largeur (métrique) 21,5 cm