Learn More
Bel Art™ Portoir pour tubes à essai renforcés SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
15
18
50
72
Capacité:
Tubes (10 à 13 mm)
Tubes (13 à 16 mm)
Tubes (20 à 25 mm)
Tubes (25 à 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Empilable, compact et autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F) pour une durabilité garantie en laboratoire
- Les plaques d’extrémité sont dotées de poignées pour faciliter leur transport
- Le niveau inférieur comprend des puits arrondis avec des trous d’évacuation, et le niveau supérieur comporte plusieurs rangées identifiées par des lettres et des numéros
- Disponible en différentes tailles
- 21,3 x 11cm (8,3 x 4,3pouce)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 3 x 5 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Translucide |
| Capacité | Tubes (25 à 30 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 15 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | No |
| Afficher plus |