Learn More
Bel Art™ Portoir pour tubes à essai renforcés SP Scienceware™
Code produit. p-3207321 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
15
18
50
72
Capacité:
Tubes (10 à 13 mm)
Tubes (13 à 16 mm)
Tubes (20 à 25 mm)
Tubes (25 à 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10728151
Marque: Bel Art™ F188560000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces racks pour tubes à essai à 3 niveaux sont résistants et possèdent des poignées au niveau des plaques d’extrémité pour faciliter le transport
  • Empilable, compact et autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F) pour une durabilité garantie en laboratoire
  • Les plaques d’extrémité sont dotées de poignées pour faciliter leur transport
  • Le niveau inférieur comprend des puits arrondis avec des trous d’évacuation, et le niveau supérieur comporte plusieurs rangées identifiées par des lettres et des numéros
  • Disponible en différentes tailles
  • 8,3 x 4,3 po. (21,3 x 11 cm)
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 5 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucent
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau PP
Positions 50
Forme Rectangular
Étagères 3 niveaux
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai renforcés
Dimensions (L x l x H) 8,37 x 4,31 x 4,37 po. (21,3 x 11 x 11,1cm)
Longueur (métrique) 21,3 cm
Longueur (impériale) 8,37 in
Largeur (métrique) 11 cm
Largeur (impériale) 4,31 in
Hauteur (métrique) 11,1 cm
Hauteur (impériale) 4,37 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm